Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med skruetråd med PTFE/silicone septa og åben-top polypropylen lukning
Artikelnummer. 12655845
Skift visning
Volumen (metrisk):
8,0 ml
16,0 ml
Højde (metrisk):
63 mm
72 mm
Lukkestørrelse:
15-425
18-400
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Lukkestørrelse Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12655845 8,0 ml 63 mm 15-425 17 mm Pakke med 144
12773067 16,0 ml 72 mm 18-400 21 mm Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12655845 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 60942A8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cylindrisk form giver solid balance. Flad bund letter fritstående evne.
  • Kimax KG-33 borosilikatglas - opfylder kravene vedr ASTM Type 1, klasse A og USP Type 1 glas
  • Høj kemikalieresistens
  • Hætteglasset har en gevindfinish
  • Vedhæftet lukning har åben skruetop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 8,0 ml
Septum PTFE/Silicone
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 2.16 dr.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Lukkestørrelse 15-425
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Højde (metrisk) 63 mm