Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med skruetråd med PTFE-lukning
Artikelnummer. p-205090 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
4,0 ml
8,0 ml
Volumen (engelsk):
1 dr.
2,16 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
12763067 4,0 ml 1 dr. Pakke med 144
15205547 8,0 ml 2,16 dr. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12763067 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 60940A4
KIMBLE™ Glasskrue-gevindsprøveampler med PTFE-lukning er klare borosilikatglasflasker med flad bund til fritstående brug. Fremstillet efter USP Type I- og ASTM E438-standarder indeholder hver flaske en påmonteret hvid urinstoflåg med PTFE-belagt hvid gummiforing.
Cylindrisk form giver solid balance. Flad bund letter fritstående evne.
  • Klare prøveflasker af borosilikatglas med cylindrisk form og flad bund for fritstående stabilitet
  • Skrue-gevindet GPI-finish for sikker, lækagesikker lukning
  • Leveres med en påmonteret lukket hvid urinstofkapsel med PTFE-belagt hvid gummiforing
  • Fremstillet af 33 udvidelsesglas, lavt udvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • 60940A-4 overholder EPA 600-seriens metoder
  • Pakket i bølgebakker med skillevægge
Tekniske data
Klassifikation EN
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 4,0 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1 dr.
Produktlinje Kimble
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukningsmateriale PTFE
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Mængde 144/Cs.
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM Type I, klasse A
Højde (metrisk) 47 mm
Produkttype Prøveampulle med skruedæksel