Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med skruetråd med PTFE-lukning
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
Cylindrisk form giver solid balance. Flad bund letter fritstående evne.
- Klare prøveflasker af borosilikatglas med cylindrisk form og flad bund for fritstående stabilitet
- Skrue-gevindet GPI-finish for sikker, lækagesikker lukning
- Leveres med en påmonteret lukket hvid urinstofkapsel med PTFE-belagt hvid gummiforing
- Fremstillet af 33 udvidelsesglas, lavt udvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
- 60940A-4 overholder EPA 600-seriens metoder
- Pakket i bølgebakker med skillevægge
Spécification
Spécification
| Klassifikation | EN |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 8,0 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 2,16 dr. |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?