Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med skruetråd med PTFE-lukning
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Cylindrisk form giver solid balance. Flad bund letter fritstående evne.
- Klare prøveflasker af borosilikatglas med cylindrisk form og flad bund for fritstående stabilitet
- Skrue-gevindet GPI-finish for sikker, lækagesikker lukning
- Leveres med en påmonteret lukket hvid urinstofkapsel med PTFE-belagt hvid gummiforing
- Fremstillet af 33 udvidelsesglas, lavt udvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
- 60940A-4 overholder EPA 600-seriens metoder
- Pakket i bølgebakker med skillevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 4,0 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1 dr. |
| Produktlinje | Kimble |
| Vis mere |