Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Flad disksepta til skruetrådslukninger
Artikelnummer. p-73843
Lukkestørrelse:
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,7 tommer
Materiale:
PTFE-belagt rødt gummi
PTFE-belagt silikonegummi
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 12814871
Brand: DWK Life Sciences 7381815
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE-beklædt septa giver barriere for produktkontakt
  • God genlukkelighed
  • Rød gummi tykkelse: 0,06 in.
  • PTFE tykkelse: 0,002 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Materiale PTFE-belagt silikonegummi
Mængde 144 Cs.
Tykkelse (metrisk) 1.5mm
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Form Rund
Produkttype Septa
Til brug med (udstyr) Skru gevindhætteglaslukningen
Lukkestørrelse 15-425 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Lukketype Skruelåg