Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Flad disksepta til skruetrådslukninger
Beskrivelse
PTFE-beklædt septa giver barriere for produktkontakt
- PTFE-beklædt konstruktion giver en beskyttende barriere for produktkontakt
- God genforseglbarhed til gentagen brug
- Fås i PTFE-beklædt silikonegummi og PTFE-belagt rødt gummimateriale
- Kompatibel med standard GPI skrue-gevindlukkestørrelser inklusive 15-425, 18-400, 20-400 og 24-400
- PTFE-tykkelse: 0,002 tommer (standard) til 0,010 tommer afhængigt af variant
- Rød gummi/silikonegummi bagside-tykkelse: 0,06 tommer til 0,12 tommer afhængigt af variant
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Materiale | PTFE-belagt rødt gummi |
| Mængde | 144/Cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | Skru gevindhætteglaslukningen |
| Lukkestørrelse | 15-425 mm |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Vis mere |