Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Flad disksepta til skruetrådslukninger
Artikelnummer. 12814871
Skift visning
Lukkestørrelse:
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,7 tommer
Materiale:
PTFE-belagt rødt gummi
PTFE-belagt silikonegummi
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Diameter (engelsk) Materiale Tykkelse (engelsk) unitSize
12814871 15-425 mm 0,5 tommer PTFE-belagt silikonegummi 0,06 tommer. Pakke med 144
17791078 15-425 mm 0,5 tommer PTFE-belagt rødt gummi 0,06 tommer. -
12803663 18-400 mm 0,7 tommer PTFE-belagt silikonegummi 0,06 tommer. Pakke med 144
11833855 24-400 mm 0,7 tommer PTFE-belagt silikonegummi 0,06 tommer. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12814871 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7381815
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE-beklædt septa giver barriere for produktkontakt
  • God genlukkelighed
  • Rød gummi tykkelse: 0,06 in.
  • PTFE tykkelse: 0,002 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Materiale PTFE-belagt silikonegummi
Mængde 144 Cs.
Tykkelse (metrisk) 1.5mm
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Form Rund
Produkttype Septa
Til brug med (udstyr) Skru gevindhætteglaslukningen
Lukkestørrelse 15-425 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Lukketype Skruelåg