Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Flad disksepta til skruetrådslukninger
Lukkestørrelse:
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,7 tommer
Materiale:
PTFE-belagt rødt gummi
PTFE-belagt silikonegummi
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
PTFE-beklædt septa giver barriere for produktkontakt
- God genlukkelighed
- Rød gummi tykkelse: 0,06 in.
- PTFE tykkelse: 0,002 in.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 0,7 tommer |
| Materiale | PTFE-belagt silikonegummi |
| Mængde | 144 Cs. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Form | Rund |
| Produkttype | Septa |
| Til brug med (udstyr) | Skru gevindhætteglaslukningen |
| Lukkestørrelse | 24-400 mm |
| Vis mere |