Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Engangs polystyren serologiske pipetter i beholder
Artikelnummer. p-3208040 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16448955
Brand: DWK Life Sciences 5670011100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til massetest og serologisk arbejde.
  • Kalibreret til at levere til spidsen
  • Har to ringe nær toppen
  • Bestråling steriliseret
  • Trykt med kemisk resistent organisk sort blæk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til vævsdyrkningsarbejde, massetestning og serologisk arbejde
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Negative gradueringer 0.3 mL
Mængde 500/Cs.
Tolerance ±0,02 ml
Emballagetype Dåse
Volumen (engelsk) 0,03 oz.
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Serologisk pipette