Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Engangs polystyren serologiske pipetter i beholder
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Kalibreret til at levere til spidsen
- Har to ringe nær toppen
- Bestråling steriliseret
- Trykt med kemisk resistent organisk sort blæk
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til vævsdyrkningsarbejde, massetestning og serologisk arbejde |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Negative gradueringer | 2 mL |
| Mængde | 500/Cs. |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Emballagetype | Dåse |
| Vis mere |