Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Engangs polystyren serologiske pipetter i beholder
Artikelnummer. 16438955 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16438955
Brand: DWK Life Sciences 5670010110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til massetest og serologisk arbejde.
  • Kalibreret til at levere til spidsen
  • Har to ringe nær toppen
  • Bestråling steriliseret
  • Trykt med kemisk resistent organisk sort blæk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til massetest og serologisk arbejde
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 500/Cs.
Tolerance ±0,2 ml
Emballagetype Dåse
Volumen (engelsk) 0,33 oz.
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Serologisk pipette