Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiske engangspipetter i plast med standardspids i multipakninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Har ensartede trukket eller støbte spidser og skrå eller støbte topender med bomuldsprop
- To ringe nær toppen angiver, at en lille mængde tilbage i spidsen efter levering skal blæses ud og tilføjes til hovedvolumen leveret
- 5 ml størrelse har nu todelt design
- Farvekodet emballage gør det hurtigt og præcist at vælge den rigtige pipettestørrelse
- Kalibreret“ At levere” at tippe
Ordreinfo
Multipakkede 10 ml pipetter fås med enten almindelig spids (1,5 mm dia.) eller bred spids (3,5 mm dia.). Alle størrelser fås enten i papir/plastik individuelle wraps overpakket i dispenseringshyldepakker eller i genlukkelige multipakninger overpakket i forsendelsescontainere.
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Ja |
| Certificeringer/compliance | ASTM E934 |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til vævskulturarbejde |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Negative gradueringer | 0.3 mL |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Tip stil | Standard |
| Vis mere |