Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiske engangspipetter i plast med standardspids i multipakninger
Artikelnummer. 16478955 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Purple
White
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Artikelnummer. 16478955
Brand: DWK Life Sciences 5680010110
Bestrålingssteriliseret og velegnet til vævskulturarbejde
  • Har ensartede trukket eller støbte spidser og skrå eller støbte topender med bomuldsprop
  • To ringe nær toppen angiver, at en lille mængde tilbage i spidsen efter levering skal blæses ud og tilføjes til hovedvolumen leveret
  • 5 ml størrelse har nu todelt design
  • Farvekodet emballage gør det hurtigt og præcist at vælge den rigtige pipettestørrelse
  • Kalibreret“ At levere” at tippe
Ordreinfo
Multipakkede 10 ml pipetter fås med enten almindelig spids (1,5 mm dia.) eller bred spids (3,5 mm dia.). Alle størrelser fås enten i papir/plastik individuelle wraps overpakket i dispenseringshyldepakker eller i genlukkelige multipakninger overpakket i forsendelsescontainere.
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E934
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til vævskulturarbejde
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 500/Cs.
Tip stil Standard
Emballagetype Multi-pack
Volumen (engelsk) 0,33 oz.
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Serologisk pipette