Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Serologiske engangspipetter i plast med standardspids i multipakninger
Artikelnummer. 16418965 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Tip stil:
Standard
Standard, med bomuldspropper
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Tip stil
16418965 25 mL Grøn Standard
16488955 1 mL Gul Standard, med bomuldspropper
16438965 5 mL Blå Standard
16478955 10 mL Orange Standard
16408965 2 mL Hvid Standard
16498955 1 mL Gul Standard
16428965 50 mL Lilla Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16418965 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 5680025210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.50 DKK
    689.92 DKK / Pakke med 200
    Spare 139.58 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Bestrålingssteriliseret og velegnet til vævskulturarbejde
  • Har ensartede trukket eller støbte spidser og skrå eller støbte topender med bomuldsprop
  • To ringe nær toppen angiver, at en lille mængde tilbage i spidsen efter levering skal blæses ud og tilføjes til hovedvolumen leveret
  • 5 ml størrelse har nu todelt design
  • Farvekodet emballage gør det hurtigt og præcist at vælge den rigtige pipettestørrelse
  • Kalibreret“ At levere” at tippe
Ordreinfo
Multipakkede 10 ml pipetter fås med enten almindelig spids (1,5 mm dia.) eller bred spids (3,5 mm dia.). Alle størrelser fås enten i papir/plastik individuelle wraps overpakket i dispenseringshyldepakker eller i genlukkelige multipakninger overpakket i forsendelsescontainere.
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934.
Tekniske data
Kalibreret Ja
Kalibrering To Deliver
Certificeringer/compliance ASTM E934
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til vævskulturarbejde
Uddannet Ja
Gradueringer 0.2 mL
Negative gradueringer 10 mL
Mængde 200/Cs.
Tip stil Standard
Emballagetype pose med 10 stk
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Serologisk pipette