Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Individuelt indpakkede serologiske engangspipetter af plast
Artikelnummer. 16478965 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16478965
Brand: DWK Life Sciences 5690021100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestrålingssteriliseret og velegnet til vævskulturarbejde.
  • Har ensartede trukket eller støbte spidser og skrå eller støbte topender med bomuldsprop
  • To ringe nær toppen angiver, at en lille mængde tilbage i spidsen efter levering skal blæses ud og tilføjes til hovedvolumen leveret
  • 5 ml størrelse har nu todelt design
  • Farvekodet emballage gør det hurtigt og præcist at vælge den rigtige pipettestørrelse
  • Kalibreret“ At levere” at tippe
Ordreinfo
Individuelle indpakninger af papir/plastik overpakket i dispenseringshyldepakker
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E934
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til vævskulturarbejde
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Negative gradueringer 0.3 mL
Mængde 500/Cs.
Tolerance ±0,04 ml
Emballagetype Individuelt indpakket
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Serologisk pipette