Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Individuelt indpakkede serologiske engangspipetter af plast
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Har ensartede trukket eller støbte spidser og skrå eller støbte topender med bomuldsprop
- To ringe nær toppen angiver, at en lille mængde tilbage i spidsen efter levering skal blæses ud og tilføjes til hovedvolumen leveret
- 5 ml størrelse har nu todelt design
- Farvekodet emballage gør det hurtigt og præcist at vælge den rigtige pipettestørrelse
- Kalibreret“ At levere” at tippe
Ordreinfo
Individuelle indpakninger af papir/plastik overpakket i dispenseringshyldepakker
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934.
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Kalibreret | Ja |
| Certificeringer/compliance | ASTM E934 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.5 mm |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til vævskulturarbejde |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Negative gradueringer | 3 mL |
| Vis mere |