Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Engangsborosilikatglasrør med gevindende
Beskrivelse
Med rund bund
- Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug
- Overhold ASTM™ E 438, Type I, Klasse B glaskrav
- Krympeindpakket i modulopbyggede bakker
- Uden lukning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E438, Type I, Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | Bakke |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Vis mere |