Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerør af konisk bund: 5 ml Kapacitet
Artikelnummer. p-4909400
Lukketype:
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. 11853093
Brand: DWK Life Sciences 737905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas
  • Kapacitet: 5ml
  • OD x L: 13 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Borosilikatglas
Form Konisk
Længde (metrisk) 110 mm
Bund form Konisk
Lukketype Ikke inkluderet
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 2980 x g