Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerør af konisk bund: 5 ml Kapacitet
Lukketype:
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Beskrivelse
Borosilikatglas
- Kapacitet: 5ml
- OD x L: 13 x 110 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Trådstørrelse | 13-415 |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Vis mere |