Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50 ml centrifugerør af glas med konisk bund
Description
Denne Standard Taper KIMAX™ røret er gradueret og kan genbruges.
- KIMAX™ rør med en topfinish, der er perler for styrke
- Gradueret og kalibreret til at indeholde
- Skala, legende og markeringsplet er holdbar hvid keramisk emalje
- Kapacitet 50 ml
- Max RCF 2980
- Rør OD 29mm, Længde 133mm
- Gradueringsintervaller (ml) 0 0-10 i 0,5, 10-50 i 1
- Tolerance (ml) 0 til 1 -± 0,075, over 1 til 2 -± 0,15, over 2 til 5 -± 0,30, over 5 til 10 -± 0,50, over 10 -± 1.00
- Tilfælde af 12
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Spécification
Spécification
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Tolerance | 0 til 1 ml in± 0,075 ml,> 1 til 2 ml in± 0,15 ml,> 2 til 5 ml in± 0,3 ml,> 5 til 10 ml in± 0,5 ml,> 10 ml ind± 1 ml |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bund form | Konisk |
| Skriveområde | Ja |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?