Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerør af glas med konisk bund, 50 ml, skruetråd
Artikelnummer. 11862933
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11862933
Brand: DWK Life Sciences 7378550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en kugleformet form tåler disse engangsskruegevind-centrifugerør centrifugering op til 2980 RCF. Lukker medfølger ikke (for lukninger, se fabriknr. 73800 og 73802).
  • Rørene er krympe-indpakket i modulære bakker for renlighed og sikkerhed
  • Fremstillet af 51 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Borosilikatglas
Trådstørrelse 24-400
Form Konisk
Længde (metrisk) 137 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 2980 x g