Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50 ml konisk bund glascentrifugerør med skruehætter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Standard tilspidsning KIMAX™ rør med gevindhætte
- Gradueret og kalibreret til at indeholde
- Skala, legende og markeringsplet er holdbar hvid keramisk emalje
- Kapacitet 50 ml
- Max RCF 2980
- Rør OD 29mm, Længde 147mm
- Gradueringsintervaller (ml) 0 0-10 i 0,5, 10-50 i 1
- Tolerance (ml) 0 til 1 -± 0,075, over 1 til 2 -± 0,150, over 2 til 5 -± 0,300, over 5 til 10 -± 0,50, over 10 -± 1.000
- Den medfølgende skruehætte har PTFE-beklædt gummibeklædning og er pakket separat, erstatningshætten er 45066C
- Tilfælde af 12
- Fremstillet efter de specifikationer, der findes i ASTM D2158
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Liner materiale | PTFE |
| Trådstørrelse | 24-410 |
| Tolerance | 0 til 1 ml in± 0,075 ml,> 1 til 2 ml in± 0,15 ml,> 2 til 5 ml in± 0,3 ml,> 5 til 10 ml mLin± 0,5 ml,> 10 ml ind± 1 ml |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 147 mm |
| Vis mere |