Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør i konisk bund: 200 ml Kapacitet
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Engangs
- Med konisk formet bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Anvendes til testning af petroleum |
| Tolerance | 0 til 0,2 ml in± 0,02 ml,> 0,2 til 0,6 ml in± 0,03 ml,> 0,6 til 1,0 ml in± 0,05 ml,> 1,0 til 2 ml in± 0,075 ml,> 2 til 3 ml in± 0,1 ml,> 3 til 4 ml in± 0,2 ml,> 4 til 6 ml in± 0,3 ml,> 6 til 10 ml in± 0,5 ml,> 10 til 20 ml in± 0,75 ml,> 20 til 50 ml in± 1 ml,> 100 til 200 tommer± 1,5 ml |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |