Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet
Engangs:
Engangsbrug
Genanvendelig
Reusable
Længde (metrisk):
118 mm
126 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 125
Gradueringer:
0.1 mL
Permanent rød, 0,1 ml
Beskrivelse
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
Engangs | Reusable |
Materiale | Borosilicate Glass |
Form | Conical |
Længde (metrisk) | 118 mm |
Bund form | Conical |
Lukketype | Not Included |
Diameter (metrisk) | 17 mm |
Uddannet | No |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Filstørrelse: 57.1 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion