Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Beskrivelse
- Med konisk formet bund
- Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 126 mm |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Vis mere |