Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ 100 ml 8 tommer. Oliecentrifugerør
Artikelnummer. 12742567
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12742567 100 ml Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12742567 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 45240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4887.75 DKK
    4137.81 DKK / Pakke med 12
    Spare 749.94 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
KIMAX™ rør, der anvendes til bestemmelse af vand og sediment i råmineralolier, brændselsolier og petroleumsprodukter; af bundfald dannet ved centrifugering af bestemte mængder af dampcylindre, sorte olier og smøreolier; og ved testning for surhedsgrad af destillationsrester eller carbonhydridvæsker af benzin/råolieopløsningsmidler.
  • Kalibreret til at indeholde
  • Skala og legende er holdbar hvid keramisk emalje
  • Kapacitet 100 ml
  • Max RCF 800
  • Rør OD 37mm, Længde uden prop 203mm
  • 45240LF-100 har vores proprietære Lazer-Fused™ teknologi til holdbar og præcis mærkning og enestående volumetrisk nøjagtighed. For mere information vedr Lazer-Fused™ rør, klik her.
  • Toppen er værktøjet til at acceptere snaphætte 28150R-6
  • Gradueringsintervaller (mL) 0-0,5 i 0,05, 0,5-2 i 0,1, 2-3 i 0,2, 3-5 i 0,5, 5-10 i 1, 10-25 i 5, 25-100 i 25
  • Tolerance (ml) 0 til 0,1 -± 0,02, over 0,1 til 0,3 -± 0,03, over 0,3 til 1 -± 0,05, over 1 til 3 -± 0,10, over 3 til 5 -± 0,20, over 5 til 10 -± 0,50, over 10 -± 1.00
  • Refereret i ASTM D4007
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438, D1796, MPMS 10.4, ASTM D91 og D128, ASTM D4007
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Anvendes til bestemmelse af vand og sediment i råmineralolier, brændselsolier og andre petroleumsprodukter
Tolerance 0 til 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 til 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 til 1 ml in± 0,05 ml,> 1 til 3 ml in± 0,1 ml,> 3 til 5 ml in± 0,2 ml,> 5 til 10 ml in± 0.
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Form Konisk
Længde (metrisk) 203 mm
Bund form Konisk
Lukketype Snap Cap
Lukning inkluderet No
Skriveområde No
Diameter (metrisk) 37 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 0 til 0,5 ml i trin på 0,05 mL, 0,5 til 2 mL i trin på 0,1 mL, 2 til 3 mL i trin på 0,2 mL, 3 til 5 mL i trin på 0,5 mL, 5 til 10 mL i trin på 1 mL til 5 mL, 5 mL til 5 mL, 5 mL til 5 mL 100 ml i intervaller på 25 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 800 x g