Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100 ml Californien centrifugerør med rød stribe
Beskrivelse
- KIMAX™ rør lavet med tungere væggede rør for at modstå højere centrifugeringshastigheder
- Røret har en permanent rød stribe under de hvide emaljegrader for nem aflæsning af resultater
- Skala og legende er holdbar hvid keramisk emalje
- Kapacitet 100 ml
- Max RCF 800
- Rør OD 38mm, Længde uden prop 200mm
- Gradueringsintervaller (ml) 0-0,5 i 0,05, 0,5-2 i 0,1, 2-3 i 0,2, 3-5 i 0,5, 5-10 i 1, 10-25 i 5 og ved 50, 75, 100
- Tolerance (ml) 0 til 0,1 -± 0,02, over 0,1 til 0,3 -± 0,03, over 0,3 til 0,5 -± 0,05, over 0,5 til 1 -± 0,05, over 1 til 2 -± 0,10, over 2 til 3 -± 0,10, over 3 til 5 -± 0,20, over 5 til 10 -± 0,50, over 10 til 25 -± 1.00, over 25 -± 1.00
- Hyldepakke med 6, æske med 12 stk
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438, ASTM D91, D-893 og D-1796 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Anvendes til bestemmelse af rester i flydende petroleumsgasser (LP). |
| Tolerance | 0 til 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 til 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 til 0,5 ml in± 0,05 ml,> 0,5 til 1 ml in± 0,05 ml,> 1 til 2 ml in± 0,1 ml,> 2 til 3 ml in± |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| Vis mere |