Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100 ml 8 tommer. Olie og forvitring (End Point Index) Centrifugerør
Artikelnummer. 11809943
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11809943
Brand: DWK Life Sciences 45241100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til bestemmelse af rester i Liquiified Petroleum (LP) gasser, ASTM Metode D2158.
  • KIMAX™ rør brugt flittigt i Californien
  • Kalibreret til at indeholde
  • Toppen er værktøjet til at acceptere snaphætte 28150R-6
  • Skala og legende er holdbar hvid keramisk emalje
  • Forskellige gradueringer end 45240
  • Kapacitet 100 ml
  • Max RCF 800
  • Rør OD 37mm, Længde uden prop 203mm
  • Gradueringsintervaller (mL) 0-1 i 0,05, 1-3 i 0,1, 3-6 i 0,2, 6-10 i 0,5, 10-100 i 1
  • Tolerance (ml) 0 til 0,1 -± 0,02, over 0,1 til 0,30 -± 0,03, over 0,3 til 1 -± 0,05, over 1 til 3 -± 0,10, over 3 til 5 -± 0,20, over 5 til 10 -± 0,50, over 10 -± 1.00
  • Hyldepakke med 6, æske med 12 stk
  • 45241LF-100 har vores proprietære Lazer-Fused™ teknologi til holdbar og præcis mærkning og enestående volumetrisk nøjagtighed. For mere information om vores Lazer-Fused™ rør, klik her.
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438, D2158
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Anvendes til bestemmelse af rester i flydende petroleumsgasser (LP).
Tolerance 0 til 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 til 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 til 1 ml in± 0,05 ml,> 1 til 3 ml in± 0,1 ml,> 3 til 5 ml in± 0,2 ml,> 5 til 10 ml in± 0.
Form Konisk
Længde (metrisk) 203 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 37 mm
Gradueringer 0 til 1 mL i trin på 0,05 mL, 1 til 3 mL i trin på 0,1 mL, 3 til 6 mL i trin på 0,2 mL, 6 til 10 mL i trin på 0,5 mL, 10 til 100 mL i trin på 1 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 800 x g