Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100 ml 6 tommer. Korte kegleoliecentrifugerør
Artikelnummer. 11878462
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11878462 100 ml Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11878462
Brand: DWK Life Sciences 4516515
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KIMAX™ rør designet til feltbrug til testning af petroleum. Centrifugerør med 6-tommer kort kegle.
  • Kalibreret til at indeholde
  • Toppen er værktøjet til at acceptere snaphætte 28150R-6
  • Skala og legende er holdbar hvid keramisk emalje
  • Forskellige gradueringer end 45240
  • Kapacitet 100 ml
  • Max RCF 800
  • Rør OD 45mm, Længde 165mm
  • Hyldepakke med 6, æske med 12 stk
  • 45241LF-100 har vores proprietære Lazer-Fused™ teknologi til holdbar og præcis mærkning og enestående volumetrisk nøjagtighed. For mere information om vores Lazer-Fused™ rør, klik her.
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438, D4007
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Anvendes til bestemmelse af rester i flydende petroleumsgasser (LP).
Tolerance 0 til 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 til 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 til 0,5 ml in± 0,05 ml,> 0,5 til 1 ml in± 0,075 ml,> 1 til 1,5 ml in± 0,1 ml,> 1,5 til 2 ml in± 0,2 ml,> 2 til 3 ml in± 0,3 ml,> 3 til 5 ml in± 0,5 ml,> 5 til 10 ml in± 0,75 ml,> 10 til 25 ml in± 1 ml
Form Konisk
Længde (metrisk) 165 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 45 mm
Gradueringer 0 til 0,5 ml i trin på 0,05 mL, 0,5 til 2 mL i trin på 0,1 mL, 2 til 3 mL i trin på 0,2 mL, 3 til 5 mL i trin på 0,5 mL, 5 til 10 mL i trin på 1 mL og 5 mL i trin på 5 mL og 5 mL i trin på 5 mL ml, 100 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 800 x g