Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Lukninger til prøvehætteglas
Artikelnummer. 11853133
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 11853133
Brand: DWK Life Sciences 7380224400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort phenol lukning med PTFE-foret hætte
  • Fungerer med medieflasker og hætteglas med gevind
  • Specielt sort phenolmateriale (fyldt med træ) meget modstandsdygtigt over for virkningerne af temperatur og damp, der opstår ved autoklavering
  • Cementeret PTFE-beklædt gummibeklædning medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 24-400
Liner materiale PTFE, gummi
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Prøvehætteglas