Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Lukninger til prøvehætteglas
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
Sort phenol lukning med PTFE-foret hætte
- Fungerer med medieflasker og hætteglas med gevind
- Specielt sort phenolmateriale (fyldt med træ) meget modstandsdygtigt over for virkningerne af temperatur og damp, der opstår ved autoklavering
- Cementeret PTFE-beklædt gummibeklædning medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 20-400 |
| Liner materiale | PTFE, gummi |
| Produkttype | Skruelåg |
| Materiale | Fenol |
| Farve | Sort |