Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Titeseal™ 1 ml skalhætteglas, klare; 51 Ekspansionsborosilikatglas
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
8 x 43mm
- 1 ml kapacitet
- Hætteglas med skal
- Leveres med nålelukning i polyethylen-stik
- Til brug med Waters 96-positions autosampler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Højde (engelsk) | 1,69 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Plug Style nål |
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Mængde | 200/Pk. |