Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Open-top polypropylen skruetråd lukninger med rød PTFE-faced silikone septa
Beskrivelse
- Fremstillet af råvarer af højeste kvalitet
- Designet til en ideel pasform med Kimble Chase autosampler hætteglas
- Praktisk samling af hætter og liners
- Fås med standard eller forspaltet septa
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Lukkestørrelse | 13-425 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |