Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Open-top polypropylen skruetråd lukninger med rød PTFE-faced silikone septa
Artikelnummer. 11833033
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Forspaltet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
9-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11833033
Brand: DWK Life Sciences 73812WH13425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar og bruges til flere injektioner
  • Fremstillet af råvarer af højeste kvalitet
  • Designet til en ideel pasform med Kimble Chase autosampler hætteglas
  • Praktisk samling af hætter og liners
  • Fås med standard eller forspaltet septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 13-425