Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Open-top polypropylen skruetråd lukninger med rød PTFE-faced silikone septa
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Forspaltet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
9-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af råvarer af højeste kvalitet
- Designet til en ideel pasform med Kimble Chase autosampler hætteglas
- Praktisk samling af hætter og liners
- Fås med standard eller forspaltet septa
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Indsæt type | For-slids |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 8-425 |