Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Open-top polypropylen skruetråd lukninger med limede hvide PTFE liners
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
9-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af råvarer af højeste kvalitet
- Designet til en ideel pasform med Kimble Chase autosampler hætteglas
- Formonterede hætter og skillevægge minimerer kontaminering som følge af håndtering
Tekniske data
Tekniske data
Materiale (liner) | PTFE |
Farve | Hvid |
Materiale | Polypropylen |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Lukkestørrelse | 8-425 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Open-top polypropylen skruetråd lukninger med limede hvide PTFE liners >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion