Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Open-top polypropylen skruetråd lukninger med limede hvide PTFE liners
Artikelnummer. 11833043
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
9-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11833043
Brand: DWK Life Sciences 73814WH8425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beregnet til engangsinjektion
  • Fremstillet af råvarer af højeste kvalitet
  • Designet til en ideel pasform med Kimble Chase autosampler hætteglas
  • Formonterede hætter og skillevægge minimerer kontaminering som følge af håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukkestørrelse 8-425