Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Bred mund Klasse A volumetriske kolber
Beskrivelse
Indeholder
Pennyhead stopper
Specielt designet blandepære med bred mund for nem adgang til indholdet i kolben
- Kompatibel til applikationer som opløsende tabletter og andre faste stoffer
- Blandingspæren i halsen rummer cirka en tiendedel af kolbens 'samlede volumen
- Kapacitetsområde: 5 til 2000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Højde (metrisk) | 20 cm |
| Længde (engelsk) | 200mm |
| Hals stil | Pære |
| nr. pr. sag | Kasse med 1 |
| Tolerance | ±0,08 ml |
| Mundstil | Brede |
| Vis mere |