Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Veje/overførselstragte
Artikelnummer. p-3246762
Højde (metrisk):
13 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15376657
Brand: DWK Life Sciences 7476000013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem overførsel af væsker eller pulvere
  • Flad bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 60 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Anvendes til nem overførsel af væsker eller pulvere
Produkttype Overførsel/vejetragt