Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Veje/overførselstragte
Artikelnummer. 15376657
Skift visning
Højde (metrisk):
13 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
15376657 13 mm 60 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15376657 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7476000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.75 DKK
    209.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.10 DKK
    46% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-05-2027
Til nem overførsel af væsker eller pulvere
  • Flad bund
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 60 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Anvendes til nem overførsel af væsker eller pulvere
Produkttype Overførsel/vejetragt