Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC reservoirer
Artikelnummer. 15154099
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Bund form:
Konisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15154099
Brand: DWK Life Sciences 9539015002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til fremstilling, opbevaring og levering af væskekromatografi mobile faser
  • Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas med udvendig plastiksikkerhedsbelægning
  • Sikkerhedsbelægningen har UV-blokerende middel, der blokerer lystransmission op til 385nm, hvilket forhindrer fotonedbrydning af lysfølsomme opløsningsmidler
  • Skruegevind: GL45-4
  • Maksimal temperatur: 120 °C
  • Fås i flad eller konisk bund; reservoirer med konisk bund leverer stort set hele den mobile fase uden at skulle vippe reservoiret og risikere spild af opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A
Belægning PVC
Diameter (engelsk) Ydre 8,07 tommer
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Borosilikatglas
Type HPLC Reservoir
Til brug med (applikation) Designet til fremstilling, opbevaring og levering af væskekromatografi mobile faser
Højde (engelsk) 14,68 tommer.
Højde (metrisk) 373 mm
Inkluderer GL45-4 skruegevind
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Diameter (metrisk) Udvendig 205 mm
Bund form Konisk