Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC reservoirer
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Bund form:
Konisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas med udvendig plastiksikkerhedsbelægning
- Sikkerhedsbelægningen har UV-blokerende middel, der blokerer lystransmission op til 385nm, hvilket forhindrer fotonedbrydning af lysfølsomme opløsningsmidler
- Skruegevind: GL45-4
- Maksimal temperatur: 120 °C
- Fås i flad eller konisk bund; reservoirer med konisk bund leverer stort set hele den mobile fase uden at skulle vippe reservoiret og risikere spild af opløsningsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A |
| Belægning | PVC |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,11 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | HPLC Reservoir |
| Til brug med (applikation) | Designet til fremstilling, opbevaring og levering af væskekromatografi mobile faser |
| Højde (engelsk) | 10,82 tommer. |
| Højde (metrisk) | 275 mm |
| Inkluderer | GL45-4 skruegevind |
| Vis mere |