Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Jage; Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™ Filtreringsadapter
Artikelnummer. 10062622
:
Filtreringsadaptersamling til 32 mm
Artikelnummer. 10062622
Brand: DWK Life Sciences 1799504532
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne adapterenhed er designet til at muliggøre tilslutning af en 47 mm eller 90 mm filtreringsstøttebase med en lige drypspids til en flaske eller reservoir med et GL 45 gevind.
  • Filtratet opsamles direkte i en medietype flaske, når der bruges en standard membranfiltreringsenhed
  • Alle komponenter kan autoklaveres med damp
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Filtreringsadaptersamling
Diameter (metrisk) indvendig 32 mm