Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Erstatningsrør til Dounce-vævsslibere i hel glas
Artikelnummer. p-3286431
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10432385
Brand: DWK Life Sciences 8853030007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række erstatningsrør til Dounce Tissue Grinders, fra 2mL til 100mL.
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Kasse med 1
Kapacitet (engelsk) 0,23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Produkttype Vævssliberør
Til brug med (udstyr) Dounce alle glasvævsslibere
Volumen 0,23 oz., 7 ml