Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Erstatningsrør til Dounce-vævsslibere i hel glas
Artikelnummer. 11816271 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
7 mL
15 mL
40 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11816271 15 mL Hver
10432385 7 mL Hver
11864361 40 mL Hver
11883722 2 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11816271 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8853030015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    512.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 102.25 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-07-2027
En række erstatningsrør til Dounce Tissue Grinders, fra 2mL til 100mL.
  • Fremstillet af 33 udvidelsesglas, lavt udvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Vævssliberør
Til brug med (udstyr) Dounce alle glasvævsslibere
Mængde Kasse med 1