Få mere at vide
DWK Life Sciences Kontes™ Lige med tip-O-ring PTFE-stik HI-VAC-ventiler, 0-4 mm boringsområde; 9 mm skaft OD; 010 o-ring størrelse skaft; 5-105 o-ring størrelse spids
Artikelnummer. 11822943
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde unitSize
11822943 0 til 4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11822943 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8265000004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumapplikationer op til 5 x 10 -7 torr
  • Leveres med udvendigt præcisionsgevind for fin kontrol
  • Ikke-roterende aksel med primær tætning lavet med Viton™ o-ring på tilspidset sæde
  • Fuld åben position ved 1-1/2 omgang
  • Anvendes som udluftning ved op til halv omgang
  • PTFE-aksel kan bruges kontinuerligt ved systemtemperaturer på 230 °C eller intermitterende ved 275 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aktivering Brugsanvisning
Borestørrelse (engelsk) 0 til 0,15 tommer.
Diameter (engelsk) Yderstamme 0,35 tommer.
Borestørrelse (metrisk) 0 til 0,4 cm
Diameter (metrisk) Ydre stamme 0.9 cm
Til brug med (applikation) Til vakuumanvendelser op til 5 x 10-7 Torr
Inkluderer 5 til 105 Tip O-ring, PTFE pl μg
Materiale Borosilikatglas
Skaft O-ring størrelse 010
Rækkevidde 0 til 4 mm
Type Lige ventil