Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Steril engangs pasteurpipet
Artikelnummer. 15265902
Skift visning
Længde (metrisk):
22.86 cm
Type:
Pasteurpipet frakoblet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Længde (metrisk) Type unitSize
15265902 22.86 cm Pasteurpipet frakoblet Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15265902 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 63B95
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Manufactured from 90 expansion soda lime glass conforming to USP Type III requirements.
SteriPettes er sterile Pasteur-pipetter til engangsbrug.
  • Gamma-bestrålet for at sikre sterilitet
  • Praktisk 250 styks multi-pack konfiguration
  • 10 skrælpakninger á 25 stk
  • Fås i både 5-3/4'' og 9'' længder
  • Indsnævret top til bomuldstilstopning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E732-80, USP Type III
Diameter (engelsk) Indre Tipåbning: 0,043 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig Spidsåbning: 0,11 cm
Materiale Sodavand Lime glas
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til IVF-procedurer
Længde (engelsk) 9 tommer
Volumen (engelsk) 0,067 oz.
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 22.86 cm
Type Pasteurpipet frakoblet