Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ret vinkel uden spids O-ring PTFE stik HI-VAC ventiler
Product Code. 11702235
Click to view available options
Rækkevidde:
0 til 12 mm
0 til 4 mm
Borestørrelse (engelsk):
0 til 0,15 tommer.
0 til 0,47 tommer.
Diameter (engelsk) Yderstamme:
0,3 tommer.
0,62 tommer.
Skaft O-ring størrelse:
010
112
Unit Size:
Hver
Polyacetalknop anbefales ikke til brug over 110 °C.
Product Code. 11702235
Brand: DWK Life Sciences 8266100012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyacetalknop anbefales ikke til brug over 110 °C.
Til vakuumapplikationer op til 5 x 10 -7 torr
  • Leveres med udvendigt præcisionsgevind for fin kontrol
  • Ikke-roterende aksel med primær tætning lavet med FKM o-ring på tilspidset sæde
  • Fuld åben position ved 1-1/2 omgang
  • Anvendes som udluftning ved op til halv omgang
  • PTFE-aksel kan bruges kontinuerligt ved systemtemperaturer på 230 °C eller intermitterende ved 275 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Borestørrelse (engelsk) 0 til 0,47 tommer.
Diameter (engelsk) Yderstamme 0,62 tommer.
Borestørrelse (metrisk) 0 til 1,2 cm
Diameter (metrisk) Ydre stamme 1.6 cm
Inkluderer PTFE stik
Materiale Borosilikatglas
Skaft O-ring størrelse 112
Rækkevidde 0 til 12 mm
Type Højre vinkel ventil