Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ rektangulære TLC-udviklingskamre med låg
Artikelnummer. 12776728
Skift visning
Lukketype:
Låg med lås
Standard
Dybde (engelsk):
10,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Dybde (engelsk) Pakningsstørrelse
12776728 Låg med lås 10,75 tommer. Hver
11738482 Standard 10,75 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12776728 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4161900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 DKK
    2534.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 535.82 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
KIMBLE™ KONTES™ rektangulære TLC fremkaldelsestanke med låg er støbt af 90 ekspansionssoda-kalkglas, der USP opfylder Type III-kravene, og understøtter udvikling af TLC plader op til 20 x 20 cm. Leveres med låg for sikker og pålidelig kromatografi.
Støbte glastanke til udvikling af enhver størrelse TLC tallerken op til 20 x 20 cm
  • Rektangulære glasudviklingstanke TLC designet til fremstilling af TLC plader op til 20 x 20 cm
  • Fremstillet af 90 ekspansionssoda-kalkglas, der opfylder USP Type III-kravene
  • Formet af robuste glassten bygget til at kunne tåle regelmæssig brug i mange år
  • Gennemsigtige sider tillader uhindret visuel inspektion af TLC plader under udviklingen
  • Toppen af tanken slibes fladt for at matche låget; kanterne er skrå for at fjerne skarpe kanter
  • Bunden er slebet, så overfladen er flad, jævn
  • En hævet kam langs indersiden af bunden muliggør samtidig fremkaldelse af to 20 x 20 cm eller fire plader på 5 x 20 cm
  • Indvendige mål cirka 27 cm bred x 7 cm D x 25 cm bred
  • Leveres med låg for sikker indkapsling under udviklingen
  • Fås med standardlåg, skridsikker låg (med knap til nem løftning og PTFE-retainere) eller låselåg
  • Låg fås med huller boret til #0 propper, så man kan tilsætte reagenser uden at forstyrre det mættede miljø
Tekniske data
Lukketype Låg med lås
Materiale Støbt glas
Mængde 1 hv.
Type Udvikling af tank
Holder 20 x 20 cm eller fire 5 x 20 cm plader
Form Rektangulær
Dimensioner (L x B) 4 x 11,75 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 11,75 tommer.
Bredde (metrisk) 29.8 cm
Dybde (engelsk) 10,75 tommer.
Dybde (metrisk) 27.3 cm