Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Rektangulær TLC Udvikling af tanke
Artikelnummer. 11738482
Skift visning
Lukketype:
Låg med lås
Standard
Dybde (engelsk):
10,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Dybde (engelsk) Pakningsstørrelse
11738482 Standard 10,75 tommer. Hver
12776728 Låg med lås 10,75 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738482 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4161800000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Støbte glastanke til udvikling af enhver størrelse TLC tallerken op til 20 x 20 cm
Støbte glastanke til udvikling af enhver størrelse TLC tallerken op til 20 x 20 cm
  • Tanke: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Låg: K416181-0000, K416186-0000
Tekniske data
Lukketype Standard
Materiale Sodavand Lime glas
Type Udvikling af tank
Holder 20 x 20 cm eller fire 5 x 20 cm plader
Form Rektangulær
Dimensioner (L x B) 4 x 11,75 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 11,75 tommer.
Bredde (metrisk) 29.8 cm
Dybde (engelsk) 10,75 tommer.
Dybde (metrisk) 27.3 cm